Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18-HPLC-Säulen
Zur Verwendung für hervorragende Auflösungen und Hochdurchsatztennungen von Carbonylen, Dinitrophenylhydrazin (DNPH)-Derivaten von Aldehyden und Ketonen.
Marke:  Thermo Scientific™ 079012
229.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15123707
  • 231.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 2/Pkg
10 mm
5 μm
120 Å
300 m²/g
N/A
Acclaim
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch
Umkehrphase
Responsibly packaged
2,1 mm
8700 psi (600 bar)
2,5 bis 7,5
Each
50 °C
Carbonyl C18
Silika
Ja
Vorsäulenkartusche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18-HPLC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.