Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Wagen für i.v.-Therapie für Labortiere
Hergestellt aus einem einfach zu reinigenden, fortschrittlichen Polymer-Material, das nicht wie Metallkarren verbeult, bricht, rostet, abblättert oder sich zersetzt
Marke: Metro™ SXRSIV
Includes:
45 Zoll (113.6 cm) hohes mobiles Regal mit mechanischem Schloss mit zwei Schlüsseln, fünf 3-Zoll-(7.6-cm)-Polymer-Schubladen, zwei 9-Zoll-(22.9-cm)-Polymer-Schubladen, grüne Schubladenauszüge, vier 3-Zoll-Schubladenteiler-Kits, ausschwenkbares Gehäuse links mit drei verschließbaren Kippbehältern (Schloss/zwei Schlüssel) und Tablett mit Unterteilungen, ausschwenkbares Gehäuse rechts mit drei verschließbaren Kippbehältern (Schloss/zwei Schlüssel) und Tablett mit Unterteilungen, Pfosten mit i.v.-Maßnahmen
Beschreibung
- Antimikrobieller Schutz von Microban™ hemmt das Wachstum von Bakterien, die Flecken oder Gerüche verursachen
- Wagen verwenden Polyurethan-Laufrollen mit 5 in (127 mm): zwei vordere Laufrollen mit leicht zugänglichen Fußbremsen und zwei hintere Schwenkrollen
- Jede Ladenfront verfügt über einen 0.5 x 18.38 in (1.3 x 46.7 cm) großen polierten Bereich für sichere Haftung von DYMO™- und Zebra™-Etiketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
TFGlobal,Staged,GID_900000004779586,MTS_Apparatus_Carts,dimProductType | |
63,3 x 88,2 x 113,6 cm (24,9 x 34,7 x 44,7 in.) | |
113,6 cm | |
24.9 Zoll | |
Polymer | |
34.7 Zoll |
Taupe, Blue | |
44.7 Zoll | |
45 Zoll hohes, mobiles Regal mit mechanischem Schloss mit zwei Schlüsseln, fünf 3-Zoll-Polymer-Schubladen, zwei 9-Zoll-Polymer-Schubladen, grüne Schubladenauszüge, vier 3-Zoll-Schubladenteiler-Kits, ausschwenkbares Gehäuse links mit drei verschließbaren Kippbehältern (Schloss/zwei Schlüssel) und Tablett mit Unterteilungen, ausschwenkbares Gehäuse rechts mit drei verschließbaren Kippbehältern (Schloss/zwei Schlüssel) und Tablett mit Unterteilungen, Pfosten mit i.v.-Maßnahmen | |
63,3 cm | |
None | |
88,2 cm |