Learn More
BRAND™ Blaubrand™ kalibriertes Pyknometer aus Borosilikatglas
Kalibriert auf Volumenaufnahme mit Einzelzertifikat. Das Blaubrand™ Pyknometer aus Borosilikatglas ist mit einem geschliffenen und polierten Stopfen ausgestattet. Das Volumen in cm³ wird auf 3 Dezimalstellen genau angegeben.
Marke: BRAND™ 43308
60.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kalibrierter Pyknometer aus Borosilikatglas
- DIN ISO 3507, Typ Gay-Lussac
- Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
- Einschließlich individuelles Zertifikat
- Stopfen NS 10/19 mit Kapillar
- Oberseite des Stopfens geschliffen und poliert
- Das Volumen in cm³ ist mit einer Präzision von 3 Dezimalstellen angegeben
Spezifikation
2/Packung | |
10 ml | |
Borosilikatglas | |
Kalibrierter Pyknometer |