Learn More
Invitrogen™ Humane Caspase 6, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Brand: Invitrogen™ PEP0234
This item is not returnable.
View return policy
Description
Caspase-6 synthetisches Peptid, PEP-0234, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humaner Caspase-6 überein. PEP-0234 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20116 verwendet werden.
Specifications
839 | |
gereinigt | |
Caspase 6, human | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P55212 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
CASP6 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ Humane Caspase 6, synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction