Learn More
Cole-Parmer™ Digitales Stuart™ Schmelzpunktgerät
Dieses Gerät kann Schmelzpunkte digital einstellen, messen und anzeigen, und das ganz ohne Thermometer. Das digitale Bibby Scientific™ Stuart™ Schmelzpunktgerät zeigt, in Abhängigkeit vom Modell, Temperaturen in einer Auflösung von bis zu 0.1 Grad an.
Marke: Cole-Parmer™ 03011-41
Beschreibung
Dieses Gerät kann Schmelzpunkte digital einstellen, messen und anzeigen, und das ganz ohne Thermometer.Das digitale Stuart™ Schmelzpunktgerät zeigt, in Abhängigkeit vom Modell, Temperaturen in einer Auflösung von bis zu 0,1 Grad an.
Entwickelt für sichere und einfache Handhabung und daher besonders für den Einsatz im Bildungswesen geeignet. Die Temperatur wird digital eingestellt, gemessen und angezeigt. Dadurch kann das Gerät genau messen, und ein Thermometer wird nicht benötigt.- Einstellung und Anzeige der Temperatur erfolgen digital
- Problemlos in der Handhabung durch Plateaueinrichtung
- Ideal für Bildungseinrichtungen
- Gleichzeitiges Testen und Beobachten von zwei Proben über eine Lupe, deutlich sichtbares Bild durch eingebaute Beleuchtung.
- Durch ausziehbare Füße an der Rückseite kann das Gerät im optimalen Betrachtungswinkel betrieben werden.
- Problemloser Zugang zum Block erleichtert die Reinigung.
- Direkt auf das Gerät aufgedruckte, leicht verständliche Anleitung in den meisten europäischen Sprachen vereinfacht die Handhabung.
- Lieferung mit Kalibrierungszertifikat mit eindeutiger Seriennummer, ermöglicht Rückverfolgbarkeit.
Modell SMP10:
- Temperaturanzeige mit einer Auflösung von 1 Grad
- Aufwärmung mit einem fest vorgegebenen Temperaturanstieg von 2 °C pro Minute
Modell SMP20
- Temperaturanzeige mit einer Auflösung von 0.1 Grad sowie mit variablem Temperaturanstieg und mit Haltetaste für die exakte Aufzeichnung der Schmelztemperatur.
- Aufwärmen erfolgt mit einem vom Anwender zwischen 1 und 10 °C pro Minute einstellbaren Temperaturanstieg
Spezifikation
Schmelzpunktgerät | |
230 V | |
1 °C | |
220 x 160 x 170 mm | |
230 V, 50 Hz, 75 W | |
Bis zu zwei Kapillarröhrchen mit einem Durchmesser von 1,9 mm | |
170 mm | |
160 mm | |
Je 1 | |
Umgebungstemperatur bis 300 °C | |
6.3 in. |
50 Hz | |
75 W | |
Kalibrierzertifikat | |
3-stellige LED-Anzeige | |
Ideal für Schulungszwecke | |
6,7 in. | |
8.7 in. | |
SMP10 | |
1 °C | |
1,8 kg | |
160 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31