Learn More
Sampling Systems™ Metalldetektierbare Schaber
Metalldetektierbare Schaber eignen sich ideal für die Arbeit mit Pulvern, Pasten, Gelen und Granulaten in der Produktion, in der Industrie und im Labor.
Marke:  Sampling Systems™ M1019B-110
Artikelnummer. 17554716
  • 21.70 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sie bestehen aus besonders chemisch beständigem PP.
  • Das gesamte Sortiment wird unter Reinraumbedingungen hergestellt und in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000) verpackt.
  • Dadurch wird die Reinheit des Produkts gewährleistet.
  • Das robuste Design ermöglicht den Einsatz über viele Jahre hinweg; sie können jedoch auch als Einwegprodukt direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Dank des ergonomischen Griffs sind sie einfach anzuwenden.
  • Hergestellt aus hochwertigem PP.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Lebensmittelanforderungen.
  • Die Klingenbreite hat eine Standardgröße von 110 mm.
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Polypropylen
110 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer065747 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/06/2022 Catalog NumberM1019B-110
Name des Produkts
Sampling Systems™ Metalldetektierbare Schaber > Metalldetektierbare Schaber; Klingenbreite: 110 mm; Farbe: Blau; Material: Polypropylen