Learn More
SGE™ Manuelle Spritzen für Rheodyne™- und Valco™-Ventile
Die Injektionsgröße stellt das Injektionsvolumen ein
Marke:  SGE™ 003312
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12730710
  • 109.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Gauge: 22
  • Nadellänge: 5,08 cm (2 Zoll)
  • Spitzenform: LC
Spezifikation
Spezifikation
22 G
0.71 mm
2 in.
Gehäuse 25R-GT-LC
25 μl
Rheodyne und Valco Ventile
0,028 in.
2 in.
Manuelle Spritze
Je
LC
Abnehmbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SGE™ Manuelle Spritzen für Rheodyne™- und Valco™-Ventile > Abnehmbare Nadel; 25 μl