Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD Einhängeheizthermostat
Bietet maximale Flexibilität und kann dank Universalklemme in jedem Badetank bis 50 Liter verwendet werden. Die mehrsprachige 3,5-Zoll-Farbanzeige und der einzigartige Drehknopf sorgen für eine einfache und intuitive Anwendung.
Marke: JULABO™ 9021000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flexible Montageoptionen
- Für interne und externe Anwendungen
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- Flussrate 23 l/min, Druck 0,6 bar
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
- Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
- Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- USB-Anschluss
Spezifikation
8 bis 23 l/min | |
Ja | |
2 kW | |
DYNEO™ DD | |
20°C bis 200°C | |
13,2 x 16 x 35,5 cm |
3,5 in. TFT-Display | |
Heizungs-Tauch-Thermostate | |
Schnittstelle nicht enthalten | |
0,1 bis 0,6 bar | |
±0,01°C | |
2,5 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Videos
-
Julabo DYNEO
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ DYNEO™ DD Einhängeheizthermostat > Im Lieferumfang enthalten: Schnittstelle nicht im Lieferumfang enthalten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur