Learn More
Chemetrics™ V-2000 MULTIPARAMETERS
Fortschrittliches, tragbares, mikroprozessorgesteuertes LED-Kolorimeter
Marke:  Chemetrics™ V-2000
Artikelnummer. 11946208
  • 1490.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der tragbare Wasseranalysator testet automatisch (50+) Analyten mit den CHEMetrics Vacu-vials™ Selbstfüllenden, vorgemessenen Ampullen. Die Sicherheit des Anwenders ist gewährleistet, ohne Probenvorbereitung, Vermischung oder chemischen Kontakt. Sobald neue Tests verfügbar sind, kann dieser Analysator durch ein einfaches Upload-Verfahren über die CHEMetrics-Website mit den neuesten Programmen aktualisiert werden. Das Hochladen dauert nur wenige Minuten und hält die V-2000 ständig in Betrieb. Im Speicher des Photometers können bis zu zehn vom Anwender erstellte Methoden gespeichert werden. Eine einfache Oberfläche führt den Anwender durch das Einrichtungsmenü und die Messungen.
  • Tragbar
  • Akkubetrieb
  • Leicht
  • Robust
  • Wasserdicht
Spezifikation
Spezifikation
Photometer
Name des Produkts
Chemetrics™ V-2000 MULTIPARAMETERS > Wellenlänge: 420, 520, 580, 610 nm