Learn More
SCAT™ Gewindeadapter, PTFE
SCAT Caps und Safety Waste Caps sind in vielen Gewindegrößen verfügbar. Sollte das passende Gewinde für Ihren Behälter trotzdem einmal nicht dabei sein, nutzen Sie einfach den passenden Adapter.
Marke:  SCAT™ 117091
64.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10705802
  • 81.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
SCAT Gewindeadapter sind ideal für den Anschluss von Sicherheitskappen, Sicherheitsabfallkappen, Trichtern, Kanistern oder anderen Entsorgungs- und Versorgungseinheiten geeignet.
  • Aus Polytetrafluorethylen-(PTFE-)Material
  • In vielen verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
  • Geeignet für alle SCAT Kappen, Trichter oder Kanister
Spezifikation
Spezifikation
GL/S40 (w) auf S55 (m)
PTFE
Gewindeadapter
Name des Produkts
SCAT™ Gewindeadapter, PTFE > Gewinde 1:GL/S40 (f), Gewinde 2:S55 (m)