Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 96-Well-Polystyrolplatten, weiß opak
Binden Sie Antikörper mit hoher Kapazität mit diesen speziell formulierten Polystyrol-Platten für ELISA und andere Immunassays.
Marke:  Thermo Scientific™ 15042
228.00 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10583534
  • 245.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce 96-Well-Mikrotiterplatten bestehen aus speziell formuliertem Polystyrol und sind zur Herstellung von Antikörperbindungseigenschaften mit hoher Kapazität vorbehandelt.
Thermo Scientific Pierce weiße, lichtundurchlässige 96-Well-Mikrotiterplatten bestehen aus speziell formuliertem Polystyrol und sind zur Herstellung von Antikörperbindungseigenschaften mit hoher Kapazität vorbehandelt. Diese Mikrotiterplatten verfügen über abgeschrägte Ecken für den Einsatz in Standardplatten-Lesegeräten.
Merkmale der weißen, lichtundurchlässigen 96-Well-Mikrotiterplatten:
• Weiße, lichtundurchlässige Platten für Fluoreszenz- oder Chemilumineszenz-Assays
• Mit einer Behandlung, die eine Proteinbeschichtung ermöglicht
• Oberfläche mit hoher Antikörperbindung verbessert die Gesamtleistung von Immunassay-Anwendungen
• Platten sind für Leistungen mit konstant niedrigen Variationskoeffizienten zwischen Wells zertifiziert
Platteneigenschaften:
• Antikörper-Bindungsvermögen: Hoch, 400 ng IgG/cm2 (1 cm2 = 100 µl Volumen)
• Bindungsinteraktion: hydrophob-ionisch
• Well-zu-Well­Variationskoeffizient: CV ≤ 3 %
• Well-Form (unten): Flach
• Maximales Well-Volumen: 360 µl
Ähnliche Produkte
Pierce™ 96-Well-Polystyrolplatten, abgeschrägte Ecken (Kat.- 15041)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adsorption, hydrophil
Kolorimetrisch
Pierce™
-Well Platte
360 μl
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
25 plates
Pierce 96-Well-Polystyrolplatten, weiß, opak
25 Platte
Weiß
Polystyrol
96
Polystyrol
Keine
Dokumentation
Application Notes
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK402364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15042
ChargennummerZK402364A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/12/2024 Catalog Number15042
ChargennummerZI400639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number15042
ChargennummerZH399509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2024 Catalog Number15042
ChargennummerZG397933 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog Number15042
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ 96-Well-Polystyrolplatten, weiß opak > Weiß, opak