Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ 140120
203.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11316881
  • 238.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern. Minimieren Sie die Notwendigkeit offenen Eingreifens und unterstützen Sie die aseptische Handhabung von Flüssigkeiten in Cell Factory Systemen – von der Befüllung, Inokulation und Zuführung bis in zur Ernte.
Anschließen leicht gemacht
  • Medienbeutel oder Schlauchkit einfach an ein Cell Factory System anschließen
Zeiteinsparung und Kostensenkung
  • Reinigungsprozesse und Sterilitätsvalidierungen werden minimiert
  • Die meisten Zubehörteile sind gammabestrahlt und einzeln verpackt (Hinweis: Anschlüsse mit den Katalognummern Nr. 140099 und 173250 sind nicht gammabestrahlt)
Vermeidung von Rückdruck bei der Befüllung
  • Belüftungsoptionen gewährleisten bessere Luftzirkulation bei Befüllung oder Entnahme mittels Schwerkraft oder Peristaltikpumpe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cell Factory Abfüllschlauch-Set
2
System-Zubehör
Each
Mit Platin gehärteter Silikonschlauch und Polycarbonat-Anschluss
2
Steril
Gammabestrahlt
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System > Füllschlauch-Set, bestrahlt, 2/Karton