Learn More
Gibco™ Medium 199, Earle's Salts (10X)
Medium 199, Earle-Salze (10x)
Marke: Gibco™ 21180021
Beschreibung
Medium 199 wurde ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt. Es ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Medium 199 ist weit verbreitet in der Virologie, bei der Impfstoffproduktion und zur In-vitro-Kultivierung primärer Explantate von Pankreasepithelzellen der Maus sowie Linsengewebe von Ratten. Wir bieten vielfältige Modifikationen von Gibco™ Medium 199 für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Zusammensetzung mithilfe des Medien-Auswahlwerkzeuges.Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält Medium 199 einzigartige Komponenten wie Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin sowie zusätzliche Vitamine. Medium 199 ist mit Earle's Salzen für den Einsatz in einem CO2-Inkubator oder mit Hanks' Salzen für den Einsatz ohne CO2 erhältlich.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ Medium 199 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Um eine kontinuierliche Versorgung sicherzustellen bieten wir ein vergleichbares Gibco™ Medium 199 an, das in unserer Einrichtung in Grand Island (USA) hergestellt wird (11825-015). Diese Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und nach ISO 13485 zertifiziert.
Medium 199 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Medium 199 verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Konzentrierte Formen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, die pH-Einstellung und die Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung (Einzelheiten siehe Protokoll).
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Umgebungstemperatur. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
Säugetierzellen | |
10 X | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat | |
2400 bis 2900 mOsm/kg | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
CO2 | |
Tierischen Ursprungs | |
Säugetierzellkultur | |
Medium 199 | |
Glutamin, Phenolrot, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
2 bis 2,8 | |
500 mL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.