Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Set für NucleoZOL
RNA-Aufreinigung aus Zellen und Gewebe mit NucleoZOL-Lyse und bekannten NucleoSpin™ RNA-Säulen.
Marke: Macherey-Nagel™ 740406.50
Beschreibung
Kombiniert die Effizienz von NucleoZOL mit der bewährten Reinheit von NucleoSpin ™
- Einfaches Binde-, Wasch- und Elutionsverfahren
- Perfekte Recovery – ohne Einbuße der Gesamt-RNA, einschließlich miRNA
- Hervorragende RNA-Ausbeuten durch effiziente Lyse mit NucleoZOL-Reagenz
- Sparen Sie Zeit und profitieren Sie von der einfachen und bewährten Handhabung
- Höchste Qualität – selbst aus schwierigen Probenmaterialien
- NucleoZOL Reagenz (Man.-Teilenr 740404.200) separat erhältlich
Spezifikation
Farblos | |
Mini-Spin-Säule | |
NucleoZOL Lyse von Zell- oder Gewebeproben | |
Kleine RNA (10 bis 200 nt) und große RNA (> 200 nt) | |
RNA-Aufreinigung | |
50 | |
500 μl NucleoZOL Lysat | |
200 μg Bindungsvermögen |
Raumtemperatur (18–25 °C) | |
Silika-Membran | |
85–95 % Recovery | |
NucleoZOL Reagenz (740404.200) | |
Säulen (50), Entnahmeröhrchen (50 x 2 ml und 50 x 1.5 ml), Reagenzien (60ml Bindungspuffer MX, 12 ml Waschpuffer-Konzentrat RA3, 13 ml RNase-freies Wasser) | |
Geruchsneutral | |
< 1 h |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- NucleoSpin RNA Set for NucleoZOL (50)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-dioxane