Learn More
Fisherbrand™ Flaschenaufsatzspender Ultimus
Einzigartige Funktionalität, Anwenderfreundlichkeit und Leistung. Der Fisherbrand™ Ultimus Flaschendispenser ermöglicht Verdünnung, Spülen, duales Liquid Handling und Umwälzung mit nur einem Gerät.
Marke:  Fisherbrand™ ULTI5.0
210.11 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15598901
  • 614.37 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Doppeleinlass-Technologie
  • Einstellbare Abgabedüse zur Erleichterung der Dosierung unter allen Laborbedingungen
  • Speziell entwickelter Volumenregler, um 180° drehbar für eine einfache und mühelose Volumeneinstellung
  • Speziell entwickelter Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für größte Flexibilität
  • Der PTFE-Kolben mit ETP O-Ring sorgt für hohe chemische Kompatibilität und sanfte reibungsfreie Kolbenbewegung
  • Die Adapter passen für die meisten Laborreagenzflaschen
  • Aufgerollter Verlängerungsschlauch zum Nachfüllen
  • Kalibrierfunktion für eine bequeme und schnelle Neukalibrierung im Labor
Technische Daten:
  • Kolben: PTFE und ETP
  • Ventilgehäuse: PFA
  • Gehäuse des Rückführventils: PFA
  • Ventilbaugruppe: Kugel und Sitz aus Borosilikatglas
  • Ausgussteil: PTFE
  • Aus- und Einlassröhrchen: FEP
  • Kompatibilität: Alle Reagenzien außer HF
Spezifikation
Spezifikation
0.6 % (+/-0.030)
Bei 121 °C und 15 psi für 10 bis 15 min.
Borosilikatglas
0.1 ml
Flaschenaufsatz-Dispenser
ISO 8655-Normen
0,5 bis 5 ml
ULT-5
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
    Aktionscode: 24075
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    18
    Stunden
    9
    Minuten
    55
    Sekunden
    29
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flaschenaufsatzspender Ultimus > Schrittweite: 0.1 ml; Volumen: 0.5 bis 5 ml