Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 80 SiOH Column
Marke: Macherey-Nagel™ 732964
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
240 mm | |
Flash-Säule | |
Biotage Isolera Systems |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 80 SiOH Column > ID:30,8mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur