Learn More
Thermo Scientific™ Universalplattform für MaxQ™ Schüttler
Nutzen Sie die flexiblen Universalplattformen für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler, um Laborgefäße unterschiedlicher Form und Größe auf einer einzigen Plattform zu platzieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 30110
520.72 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10798914
  • 604.01 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie die flexiblen Universalplattformen für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler, um Laborgefäße unterschiedlicher Form und Größe auf einer einzigen Plattform zu platzieren. Die Plattformen bieten höchste Innovation, Präzision und Zuverlässigkeit und sind die optimale Wahl für Ihr Labor.
Für den Gebrauch mit MaxQ Schüttlern wie angegeben. Wählen Sie die Plattform, die am besten Ihren Ansprüchen entspricht.
Bestellinformationen:
Klammern separat lieferbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universal-Plattform
18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm)
45,7 mm
45,7 cm
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Schüttler
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
18 in.
18 in.
Universalplattform ohne Klammern, 18 x 18 in.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Universalplattform für MaxQ™ Schüttler > Universalplattform ohne Klammern; 457 x 457 mm (18 x 18 in. )