Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchengestell aus PP (Polypropylen)
Geeignet für Probenahmeanwendungen vor oder nach der PCR™. Fisherbrand™ 96-Well PCR™-Gestelle aus Polypropylen enthalten 96 einfach erkennbare Röhrchenaufnahmen. Das abnehmbare Scharnier liegt flach auf, und das Gestell ist autoklavierbar. Aus robustem Polypropylen.
Marke: Fisherbrand™ HS23461BF
44.85 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Verwendung mit Probenahmeanwendungen vor oder nach der PCR™. Fisherbrand™ PCR™-Gestell aus Polypropylen 96-Well enthält 96 leicht identifizierbare Wells. Das abnehmbare Scharnier liegt flach auf und das Gestell ist autoklavierbar. Hergestellt aus robustem Polypropylen.
Das perfekte Röhrchengestell für Probenahme vor oder nach PCR™
- Platz für einzelne 0.2 ml-Röhrchen oder Streifen mit 8 oder 12 Röhrchen
- Röhrchen-Wells sind leicht durch eingeprägte Zahlen und Buchstaben zu erkennen
- Aus robustem Polypropylen in verschiedenen Farben
- Abnehmbarer Klappdeckel liegt flach auf
- Autoklavierbar und stapelbar
- Abmessungen: 130 mm lang x 98 mm breit x 33 mm hoch, mit Röhrchen-Wells mit Durchmesser 5.2 mm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PCR-Gestell | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
Ja | |
130 x 98 x 33 mm | |
5.1 in. | |
3,9 in. | |
1,3 in. | |
5.2 mm |
Abnehmbarer, mit Scharnier versehener Deckel | |
Yes | |
PCR-Röhrchen | |
96 | |
Keine | |
Unsteril | |
130 mm | |
98 mm | |
33 mm | |
130 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen