Learn More
Thermo Scientific™ Universalplattform für MaxQ™ Schüttler
Nutzen Sie die flexiblen Universalplattformen für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler, um Laborgefäße unterschiedlicher Form und Größe auf einer einzigen Plattform zu platzieren.
179.90 CHF - 2190.90 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10369032
|
Thermo Scientific™
30100 |
Plattform ohne Klemmen | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Schüttler | 11 x 13 in. |
379.89 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10275852
|
Thermo Scientific™
30105 |
Plattform ohne Klemmen | MaxQ™ 7000 Schüttler | 11 x 13 in. (28 x 33 cm) |
355.77 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10798914
|
Thermo Scientific™
30110 |
Universalplattform ohne Klammern, 18 x 18 in. | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Schüttler | 18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm) |
604.01 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10061552
|
Thermo Scientific™
30115BI |
Universalplattform ohne Klemmen, 18 x 30 in. | MaxQ 3000, 5000 | 30 x 18 in. (76 x 45,7 cm) |
1547.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10071552
|
Thermo Scientific™
30120BI |
Universalplattform ohne Klammern, 24 x 36 in. | MaxQ 3000 | 36 x 24 in. (91 x 60,9 cm) |
2190.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15599843
|
Thermo Scientific™
30125 |
Doppelt gestapelte Universalplattform ohne Klemmen, 11 x 13 in. | MaxQ™ 2000 Schüttler | 11 x 13 in. (28 x 33 cm) |
860.28 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12546299
|
Thermo Scientific™
30128 |
Doppelte gestapelte Universalplattform ohne Klammern, 18 x 18 in. | MaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Schüttler | 18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm) |
1216.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10689623
|
Thermo Scientific™
3522-3 |
Adaptersatz zum Stapeln von zwei Plattformen | MaxQ™ 30100 und MaxQ™ 30110 Plattform | 13 x 11 in. (33 x 28 cm) |
179.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Nutzen Sie die flexiblen Universalplattformen für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler, um Laborgefäße unterschiedlicher Form und Größe auf einer einzigen Plattform zu platzieren. Die Plattformen bieten höchste Innovation, Präzision und Zuverlässigkeit und sind die optimale Wahl für Ihr Labor.
Für den Gebrauch mit MaxQ Schüttlern wie angegeben. Wählen Sie die Plattform, die am besten Ihren Ansprüchen entspricht.
Bestellinformationen:
Klammern separat lieferbar.