Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Drahtregal, Stabrollen
Wählen Sie aus verschiedenen Laufrollen, die Ihren Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit entsprechen
Marke: Metro™ 5MDBGSA
207.09 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Das Gesamtgewicht von Ausrüstung und Last sollte nicht mehr als das Dreifache der Nenntraglast pro Rolle betragen.
Includes:
Stoßfänger in Donut-Form.
Beschreibung
Die Auswahl an Rollen umfasst Standard-Stabrollen, Rollen aus Polymer, waschbare Rollen aus Edelstahl und autoklavierbare Rollen für hohe Temperaturen. Sowohl Polymer- als auch Edelstahlrollen bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Leistungsfähigkeit und eine verbesserte Haltbarkeit. Die Rollen sind mit Drehgelenk, mit Schwenkbremse oder als starre Ausführung erhältlich.
- Für eine verbesserte Spurführung und Handhabung werden zwei starre Stabrollen pro Einheit empfohlen
- Die starren Laufrollen sind mit jeweils zwei starren Stabrollen ausgestattet und basieren auf der Breite des Regals
Rollen aus Polymer
- Rollen aus Polymer bieten Korrosionsbeständigkeit und eine verbesserte Haltbarkeit
- Rolle komplett aus Polymer, Achse und Eisenteile aus Edelstahl
- Rad aus Polyurethan
- Achslager mit Kragen
- Optionaler Bremsmechanismus, der mit dem Fuß betätigt wird
Waschbare Rollen aus Edelstahl
- Versiegelung mit Fett und Schmiernippel an Drehgelenk und Achse
Autoklavierbare Rollen für hohe Temperaturen
- Temperaturbeständigkeit bis zu 300 °F (149 °C)
Bestellinformation
Bei der Bestellung starrer Laufrollen muss die Regalbreite bekannt sein. Die Bremsen werden mit dem Fuß betätigt.
Spezifikation
Stabrolle mit Bremse | |
5 in. | |
Metro™ Super Erecta™ Drahteinlegeböden | |
68 kg | |
-40 bis 82 °C | |
Ja |
Nicht autoklavierbar | |
12,7 cm | |
150 lb. | |
-40 bis 180 °F | |
Hochfester Ringstoßfänger | |
Edelstahl |