Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen
Ersatzspritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und andere
Marke:  Trajan™ 001954
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10143402
  • 117.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Ersetzen Sie Spritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™ , Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und mehr
Spritzennadeln haben Kegelspitzen, sofern nicht anders angegeben.
Bestellinformation
Zusätzliche Spritzen für andere Autosampler der hier dargestellten Hersteller sind lieferbar, ebenso wie Spritzen für Unicam™, Waters™ und Siemens™ Geräte. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstpartner.
Spezifikation
Spezifikation
23 ga.
0.63 mm
2,75 in.
70 mm
5F-PE-GT-0.63C
5 μl
Konus
Befestigt
0.02 Zoll
Gaschromatographie
2.7 Zoll
Autosampler-Spritze
Je
70 mm
PerkinElmer Autosystem
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Autosampler-Spritzen > Mit fester Kanüle; 5 μl; 26 Gauge; 70 mm L; AD:0,63mm