Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Schwefelwasserstoff
Marke:  Dräger™ CH29101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10276821
  • 173.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
Dräger-Röhrchen™ - die Klassiker der Gefahrstoffmessung.
Das Dräger-Röhrchen™-Messsystem ist die bewährte Methode zur Messung von Schadstoffen im Boden, Wasser und in der Luft. Mehr als 500 Substanzen in unterschiedlichsten Konzentrationen können gemessen werden. Aufbau und Funktion der Dräger-Röhrchen™ sind stets gleich. Durch das Röhrchen muss eine bestimmte Menge Luft gesaugt werden. Hierzu benutzt man die Gasspürpumpe accuro™. Durch den Kontakt mit einem Stoff reagiert das in dem Röhrchen enthaltene chemische Reagenzsystem und zeigt eine Verfärbung an. Die Höhe der Konzentration des Stoffes wird durch die Länge der Verfärbung angezeigt und kann auf einer Skala direkt abgelesen werden. Das Dräger-Röhrchen™-Messsystem bietet Ihnen die Vorteile der Messgenauigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der schnellen und einfachen Handhabung.
Auswahlhilfen und eine Gefahrstoffdatenbank finden Sie online unter www.draeger.com Gefahrstoffdatenbank Voice
Über 250 Röhrchen für verschiedene Stoffe und Messbereiche auf Anfrage. Ausserdem weitere Messgeräte, Diffusionsröhrchen für Langzeitmessungen sowie Probenahmesysteme mit Aktivkohleröhrchen und ORSA-Sammler auf Anfrage.
Typ: Schwefelwasserstoff 5/b
Messbereich: 5 - 60 ppm
Spezifikation
Spezifikation
Schwefelwasserstoff 100/a
100 bis 2000 ppm
10
32 bis 104 °F
3 bis 40 mg/l
1
30 s
0 bis 40 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Schwefelwasserstoff > Schwefelwasserstoff 100/a; Messbereich:100 bis 2000ppm