Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Reverse Transcriptase (200 U/μl)
Erhöhen Sie die Syntheseraten mit der Thermo Scientific™ Maxima™ Reverse Transkriptase, einem modernen Enzym, das durch In-vitro-Evolution von M-MuLV RT entwickelt wurde.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0743
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10420100
  • 1210.00 CHF / 2000 Einheiten
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Maxima Reverse Transkriptase (RT) wurde durch In-vitro-Evolution von M-MuLV RT entwickelt. Das Enzym besitzt RNA- und DNA-abhängige Polymerase-Aktivität sowie RNase H-Aktivität. Das genetisch veränderte Enzym zeichnet sich im Vergleich zur Wildtyp M-MuLV RT durch eine wesentlich höhere Thermostabilität, Robustheit und cDNA-Syntheseraten aus.
Die Maxima Reverse Transkriptase ermöglicht reproduzierbare cDNA-Synthesen über einen großen Bereich von Gesamt-RNA-Mengen hinweg (von 1 pg bis 5 μg) und bei höheren Temperaturen (50 bis 65 °C) , was dieses Enzym zum idealen Hilfsmittel für zweistufige RT-qPCR macht (siehe unterstützende Daten).
Aufgrund seiner hohen Thermostabilität behält das Maxima-Enzym die volle Aktivität während der gesamten Reverse Transkriptionsreaktion bei, erzeugt die höchsten Erträge an cDNA und kann selbst sehr lange RNA-Transkripte bis 20 kb synthetisieren (siehe unterstützende Daten). Die Reaktionstemperatur kann zur effizienten Transkription von RNA-Bereichen mit einer hohen Sekundärstruktur oder zur Verbesserung der Spezifizität von genspezifischen Primern bis auf 65 °C erhöht werden. Aufgrund der erhöhten Syntheserate kann die reverse Transkriptionsreaktion in 15 bis 30 Minuten ausgeführt werden.
Überblick
  • Hohe cDNA-Ausbeuten mit voller Länge bis zu 20 kb
  • Aktiv bis 65 °C
  • Thermostabil – 90 % aktiv nach der 60-minütigen Inkubation bei 50 °C
  • Hochempfindlich – reproduzierbare cDNA-Synthese über einen großen Bereich von Gesamt-RNA (1 pg bis 5 µg)
  • Effizient – vollständige cDNA-Synthese in 15 bis 30 Minuten
  • Integrierte modifizierte Nukleotide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Maxima Reverse Transkriptase, 4x 10.000 Einheiten (200 E/μl)
• 5X-RT-Pufferspeicher
Lagerung bei –20 °C.
Hoch
Reverse Transkription
4 x 10.000 Einheiten
Ja
200 U/μl
Separate Komponenten
Bis 20 kb
Rörchen
30 min
50 °C bis 55 °C
Maxima
Trockeneis
cDNA (Erststrang)
Reverse Transkription
RNA
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2792290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0743
Chargennummer2792659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0743
Chargennummer2797965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0743
Chargennummer2823277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0743
Chargennummer2843560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0743
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Maxima Reverse Transcriptase (200 U/μl) > 200 μ/μl, 4 x 10.000 U