Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit planem Boden aus PETG: Steril
Durch die Verwendung dieser Einweg-Kolben, die ideal für Zellsuspensionskulturen sowie die Herstellung, Mischung oder Lagerung von Medien sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko.
Marke:  Thermo Scientific™ 4112-0500
91.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
91.00 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10179661
  • 130.00 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
†Validierungsordner sind für Kunden als unterstützende Dokumentation während Ihres Produktvalidierungsprozesses erhältlich. Diese vertraulichen Informationen können unter rocregsupport@thermofisher.com angefordert werden. Nach der Anforderung wird Ihnen eine Geheimhaltungsverpflichtung zum Ausfüllen zugesandt.
Beschreibung
Beschreibung
Durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit flachem Boden aus PETG, die ideal für Suspensionskulturen sowie Medienherstellung, -mischung oder -lagerung sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko. Das kristallklare PETG ist robust und bruchsicher, sodass die persönliche Sicherheit erhöht wird. Alle Größen sind belüftet oder unbelüftet erhältlich.
Merkmale:
  • Steril und für den einmaligen Gebrauch: Geringeres Kontaminationsrisiko
  • Fällt beim Autoklavieren in sich zusammen: Weniger Sondermüll
  • Graduiert zur schnellen Volumenbestimmung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16 oz.
PETG
1
Keine
Ja
Enghals
Flach
45 – 430 mm
500 ml
12
Erlenmeyer
Nicht autoklavierbar
Ja
Steril
Fest, nicht belüftet
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer60912426 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/02/2025 Catalog Number4112-0500
Chargennummer1276269 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4112-0500
Chargennummer1356756 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4112-0500
Chargennummer1316985 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4112-0500
Chargennummer1412174 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4112-0500
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    22
    Stunden
    6
    Minuten
    10
    Sekunden
    38
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit planem Boden aus PETG: Steril > 500 ml; Dichter Verschluss
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.