Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Reverse Transcriptase (200 U/μl)
Erhöhen Sie die Syntheseraten mit der Thermo Scientific™ Maxima™ Reverse Transkriptase, einem modernen Enzym, das durch In-vitro-Evolution von M-MuLV RT entwickelt wurde.
122.00 CHF - 1210.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 200 U/μl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10869200
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
EP0742
10.000 Units
383.00 CHF
10000 Einheiten
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10420100
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
EP0743
4 x 10.000 Einheiten
1210.00 CHF
2000 Einheiten
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10899010
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
EP0741
2.000 U
122.00 CHF
2000 Einheiten
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Maxima Reverse Transkriptase (RT) wurde durch In-vitro-Evolution von M-MuLV RT entwickelt. Das Enzym besitzt RNA- und DNA-abhängige Polymerase-Aktivität sowie RNase H-Aktivität. Das genetisch veränderte Enzym zeichnet sich im Vergleich zur Wildtyp M-MuLV RT durch eine wesentlich höhere Thermostabilität, Robustheit und cDNA-Syntheseraten aus.
Die Maxima Reverse Transkriptase ermöglicht reproduzierbare cDNA-Synthesen über einen großen Bereich von Gesamt-RNA-Mengen hinweg (von 1 pg bis 5 μg) und bei höheren Temperaturen (50 bis 65 °C) , was dieses Enzym zum idealen Hilfsmittel für zweistufige RT-qPCR macht (siehe unterstützende Daten).
Aufgrund seiner hohen Thermostabilität behält das Maxima-Enzym die volle Aktivität während der gesamten Reverse Transkriptionsreaktion bei, erzeugt die höchsten Erträge an cDNA und kann selbst sehr lange RNA-Transkripte bis 20 kb synthetisieren (siehe unterstützende Daten). Die Reaktionstemperatur kann zur effizienten Transkription von RNA-Bereichen mit einer hohen Sekundärstruktur oder zur Verbesserung der Spezifizität von genspezifischen Primern bis auf 65 °C erhöht werden. Aufgrund der erhöhten Syntheserate kann die reverse Transkriptionsreaktion in 15 bis 30 Minuten ausgeführt werden.
Überblick
  • Hohe Ausbeuten von cDNA mit voller Länge (bis zu 20 kb)
  • Aktiv bis 65 °C.
  • Thermostabil – 90 % aktiv nach der 60-minütigen Inkubation bei 50 °C
  • Hochempfindlich – reproduzierbare cDNA-Synthese über einen großen Bereich von Gesamt-RNA (1 pg bis 5 µg)
  • Effizient – vollständige cDNA-Synthese in 15 bis 30 Minuten
  • Integrierte modifizierte Nukleotide
Spezifikation
Spezifikation
200 U/μl
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Maxima Reverse Transcriptase (200 U/μl)