Learn More
LRRK2 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB110-58771MFV610
Artikelnummer. 18773283
  • 720.00 CHF / 0.10 Milliliter
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
LRRK2 Polyclonal antibody specifically detects LRRK2 in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Flow (Cell Surface), KnockDown, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
LRRK2 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, mFluor Violet 610 SE