Learn More
R&D Systems™ Human SOST/Sclerostin Quantikine ELISA Kit
Human SOST/Sclerostin Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke: R&D Systems™ DSST00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Human SOST/Sclerostin Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human SOST/Sclerostin in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Spezifikation
31.30 - 2000pg/mL | |
HRP | |
Natural and Recombinant Human SOST | |
50964 | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
3.8pg/mL | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Human SOST/Sclerostin Quantikine ELISA Kit > Eine 96-Well-Platte
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur