Learn More
Fisherbrand™ AP Bio 500 Luftaufbereitungseinheit
Der einzigartige AP BIO 500 Luftreiniger ist eine der besten und bewährtesten Methoden zur Bekämpfung der Übertragung von Viren und Bakterien in der Luft in nahezu jeder geschlossenen Umgebung.
Marke: Fisherbrand™ AP05BSCW00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einzigartige Technologie – AP BIO ist die einzige biologische Dekontaminationslösung, die mit ePM1 50 % (F7) und HEPA-H14-Filtern mit AirFend™ Technologie ausgestattet ist, die Bakterien und Viren (einschließlich Sars-CoV-2, das für Covid-19 verantwortlich sind) zurückhält und deaktiviert.
- Wissenschaftlich getestet – die AirFend™ Lösung, die auf die Filter des AP BIO Luftreinigers aufgetragen wird, hat eine viruzide Wirkung, einschließlich auf das H1N1-Grippevirus und das Coronavirus (SARS-CoV-2) gemäß der Testprotokollnorm EN 14476.
- Mit den einzigartigen AP BIO 400 Luftreinigern der FälktGroup mit der revolutionären AirFend™ Filtrationstechnologie werden Viren und Bakterien zu fast 100 % deaktiviert – einschließlich Sars-Co-V-2 – wenn die Luft durch die Filter in der Einheit strömt.
- AirFend™ ist eine 100 % natürliche Lösung.
- AP Bio ist die perfekte Wahl für gesunde und sichere Raumluft in jedem Bereich, wie z. B. zu Hause, in Krankenhäusern, Schulen, Büros usw.
- Die auf dem Markt erhältlichen Luftreiniger sind in der Regel wirksam bei der Filterung und Verbesserung der Gesamtluftqualität und können in Räumen installiert werden, in denen eine Filtration normalerweise nicht möglich ist, aber sie schützen nicht zu 100 % vor Viren. Dank der hohen Lufterneuerungsrate und der hohen Filterleistung werden die Viren zwar zurückgehalten und gefiltert, bleiben aber aktiv.
- Die Einheit reinigt die Luft auch von Staub und anderen Partikeln mit seinen 50 % ePM1 (F7) und HEPA-H14-Filtern.
- AP BIO Luftreiniger verwendet im Gegensatz zu anderen passiven Luftbehandlungslösungen ein aktives Luftbehandlungsverfahren.
- AP BIO ist eine mobile Einheit, die einfach in verschiedenen Räume aufgestellt und sehr flexibel eingesetzt werden kann.
- Die Einheit ist einfach und schnell zu installieren und bietet einen einfachen Zugriff auf die Filter für eine werkzeugfreie Wartung.
- Gehäuse aus Epoxidharz-lackiertem und verzinktem Stahl
- 2 AirFend™ Mini-Klappfilter ePM1 50 % (F7), 2 AirFend™ HEPA-H14-Absolutfilter (Modell AP BIO 2400)
- Bedienfeld zur Einstellung der Durchflussrate
- Kontrollleuchte für Filterverschleißrate
- EC-Motorlüfter mit geringem Energieverbrauch
- Schalldämpfer (Modell AP BIO 2400)
- Perforiertes Lufteinlassgitter mit niedrigem Druckabfall
- Einfaches Öffnen und Schließen des Schiebegitters
- Werkzeugloses Klammersystem
- Wasserdichte Wandplatte
- Mobile Einheit auf Rollen
- Dauer der Wirksamkeit des Filters: 3 Monate in einer stark kontaminierten Umgebung (Krankenhaus) und bis zu 6 Monate in einer normalen Umgebung (Hotels, Büros, Schulen).
Spezifikation
100 bis 500 m3/h | |
46 kg | |
1 ft. x 5,125 in. | |
435 mm | |
Luftreiniger |
101,4 lb. | |
1 ft. 5 1/8 in. | |
1245 mm | |
435 mm | |
230 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
CE_17418982.pdf
DateigrößeVersion: 67.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ AP Bio 500 Luftaufbereitungseinheit > Probendurchflussrate:100 bis 500 m3/h; Gewicht (imperial):101,4 lb.; Gewicht (metrisch):46 kg; Breite (metrisch):435 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur