Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen. Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Marke: Brannan™ 44/801/8
Beschreibung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen.Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
- Gut lesbar auf weißem Hintergrund
- Mit Sicherheitsaufhängungsring
- Mit blauem, nicht-rollendem Oberteil
- Für verschiedene Temperaturbereiche lieferbar
- Erhältlich für 76 mm oder Totaleintauchen
Spezifikation
Blauer Alkohol | |
Teilweises Eintauchen | |
305 mm | |
Laborthermometer | |
-35 °C | |
±1 °C | |
76 mm |
Universal- | |
Brannan nicht-rollende Kappe | |
Glas | |
50 °C | |
-35 bis +50 °C | |
1 °C |