Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen. Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Marke:  Brannan™ 44/823/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13018603
  • 17.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen.Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Allzweck-/Rührthermometer mit einer gering toxischen, umweltfreundlichen blauen Alkoholfüllung.
  • Einfach ablesbares Blau vor weißem Hintergrund.
  • Jedes Thermometer wird nach nachverfolgbaren Standards hergestellt
  • Mit blauem, nicht-rollendem Oberteil und Sicherheitsaufhängungsring
Spezifikation
Spezifikation
Universal-
Brannan nicht-rollende Kappe
Glas
Laborthermometer
51 °C
-1 °C
Universalgeräte
0,2 °C
Vollständiges Eintauchen
405 mm
Blauer Alkohol
123,8 °F
30,2 °F
– 1 bis 51 °C
±0,5 °C
Name des Produkts
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung > TemperaturgenauigkeitBereich:-1 bis +51 °C; Unterteilung:Gehäuse 0.2deg.C