Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen. Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Marke:  Brannan™ 44/802/9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15689025
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen.Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Quecksilberfreie Allzweck-/Rührthermometer mit brauner Spiritusfüllung von geringer Toxizität.
  • Die braune Spiritusfüllung ermöglicht genaue Temperaturmessungen über 300°C.
  • Jedes Thermometer wird nach rückführbaren Standards hergestellt
  • Im Lieferumfang sind ein blaues, nicht rollbares Oberteil und ein Sicherheitsaufhängungsring enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Universal-
Brannan nicht-rollende Kappe
Glas
110 °C
-20°bis +110 °C
0,5 °C
Teilweises Eintauchen
305 mm
Blaue Flüssigkeit
-20 °C
±1,0 bei 35 °C
76 mm
Name des Produkts
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung > Bereich:-20 bis +110 °C; Unterteilung:0,5; Länge:305 mm; Füllung:Blauer Alkohol