Learn More
Blanco™ Transportwagen
Für Transport, Zwischenlagerung und Lagerung. Blanco™ Servierwagen gewährleisten dank ihrer besonders robuste Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl eine hohe Belastbarkeit beim Transport verschiedenster Artikel. Sie sind leicht und einfach zu manövrieren und verfügen über korrosionsbeständige Lenkrollen aus Kunststoff.
Marke:  Blanco™ 569769
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11992768
  • 2050.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wagen in verschiedenen Größen mit zwei oder drei Böden für den Einsatz in Großküchen, in der Gastronomie oder in jeder Umgebung zum Wegräumen, Servieren, Transportieren oder Zwischenlagern. Diese Wagen mit starrem Rahmen und geschweißten Böden sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und können 120 kg Ladung aufnehmen.
  • Runde hohe Kanten ohne scharfe Ecken halten alles sicher an seinem Platz
  • Einteilige geschweißte Böden sorgen für maximale Stabilität und Festigkeit
  • Eine schalldämmende Matte unter jedem Boden dämpft Abrollgeräusche
  • Korrosionsbeständige Lenkrollen aus Polyamid nach DIN 18867-8
  • Robuste Stoßfängerschienen an den Rollen schützen vor Kratzern und Schrammen
Spezifikation
Spezifikation
80 cm
Rollwagen
60 cm
90 x 60 x 95 cm
Räder mit Stoßfängern, Geräuschdämpfungsmatte
120 kg
4
15 kg
50 cm
DIN 18867-8
Hohe Ränder mit abgerundetem Profil
95 cm
90 cm
Stahl
2
12,5 cm Durchmesser Synthetik, Lenkung/drehbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Blanco™ Transportwagen > Größe: 9060x95 cm; 2 Fachböden; Regalgröße: 80 x 50 cm