Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen. Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Marke:  Brannan™ 44/810/9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15442695
  • 42.35 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen.Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
  • Qualität und Lesbarkeit machen es zu einem idealen Ersatz für Quecksilberthermometer
  • Ausgestattet mit Brannan Verschluss ohne Rollen, der über einen Ring zum Aufhängen verfügt
Spezifikation
Spezifikation
Vollständiges Eintauchen
Glas
Labortauchthermometer
-20 °C
±1 °C bei 35 °C
305 mm
Blaue organische Flüssigkeit
110 °C
−20 °C bis 110 °C
0,5 °C
Name des Produkts
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung > Laborthermometer für vollständige Immersion