Learn More
Thermo Scientific™ GFM Pro Gasdurchflussmesser
Messen und überwachen Sie den Durchfluss für alle Arten von Gasen schnell und effizient mit dem Thermo Scientific™ GFM Pro Gasdurchflussmesser.
Marke:  Thermo Scientific™ 66002-010
1125.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10744186
  • 1225.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Messen und überwachen Sie den Durchfluss für alle Arten von Laborgasen schnell und effizient mit dem Thermo Scientific™ GFM Pro Gasdurchflussmesser. Dieser CE-zertifizierte Durchflussmesser wurde speziell für die Verwendung mit GC-Systemen entwickelt. Er hat einen Messbereich von 0,5 bis 500 ml/min und misst den Volumenstrom von Gasen mit einer Genauigkeit von +/- 2 % oder +/- 0,2 ml/min, je nachdem, welcher Wert höher ist. Seine anwenderfreundliche Bedienoberfläche verfügt über eine Warnanzeige für Grenzwertüberschreitungen sowie eine automatische Abschaltung. Dank seiner explosionssicheren Einstufung kann er mit entzündlichen und explosiven Gasen verwendet werden. Durch das kompakte, ergonomische Design kann er als Hand- oder Tischgerät eingesetzt werden, und die Seitengriffe sorgen für längere Haltbarkeit.
Zusätzliche Produktinformationen
  • Datenausgabe über USB-Anschluss
  • Kalibrierung: rückführbar auf primäre NIST-Standards
  • Benötigt zwei AA-Batterien
  • Neukalibrierung als Serviceleistung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±2 % des Durchflusses oder ±0,05 ml/min, je nachdem, welcher Wert höher ist
Elektronischer Gasdurchflussmesser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GFM Pro Gasdurchflussmesser > Elektronischer Gasdurchflussmesser