Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen. Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Marke:  Brannan™ 44/812/8
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12389349
  • 5.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen.Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Quecksilberfreie Allzweck-/Rührthermometer mit gering toxischer Füllung mit braunem Alkohol.
  • Füllung mit braunem Alkohol ermöglicht genaue Temperaturmessungen über 300° C
  • Jedes Thermometer wird nach rückführbaren Standards hergestellt
  • Inklusive blauer nicht-rollender Oberseite und Sicherheitsaufhängungsring.
Spezifikation
Spezifikation
Universal-
405 mm
Blauer Alkohol
210 °C
–10 bis 210 ° °C
1 °C
Vollständig eintauchbar
Glas
Laborthermometer
-10 °C
±2 bei 90 °C
Name des Produkts
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung > Länge:405mm; Temperaturbereich:-10 bis 210 °C