Learn More
Fisherbrand™ Lids for Desiccator with nz 24/29
For use with desiccators with nz 24/29
88.10 CHF - 207.00 CHF
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15574635
|
Fisherbrand™
632415280252 |
320 mm | 111 mm | Typ: 250 mm |
186.43 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15574625
|
Fisherbrand™
632415280152 |
215 mm | 89 mm | Typ: 150 mm |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15524645
|
Fisherbrand™
632415280302 |
380 mm | 136 mm | Typ: 300 mm |
207.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15524635
|
Fisherbrand™
632415280202 |
270 mm | 97 mm | Typ: 200 mm |
142.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15524625
|
Fisherbrand™
632415280102 |
153 mm | 64 mm | Typ: 100 mm |
88.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- For use with desiccators with nz 24/29
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spezifikation
Deckel | |
Exsikkator |