Learn More
L(+)-Arabinose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10023213
Verfügbar ab: 10-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
L(+)-Arabinose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10023213
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10023213
Marke: Thermo Scientific Acros 104981000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-72-9
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
InChI-Schlüssel SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonym beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 25245970
IUPAC-Name (4S,5S)-Oxan-2,3,4,5-Tetrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Arabinose
Schmelzpunkt 155.0°C to 160.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 31,32
Merck Index 10,783
Spezifischer Drehzustand +103.00 (20.00°C c=5,H2O,24H)
Spezifische Drehung + 103.00
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468263 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number104980250,104981000,104985000
ChargennummerA0454968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number104980250,104981000,104985000
ChargennummerA0402755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number104980250,104981000,104985000
ChargennummerA0401664 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number104980250,104981000,104985000
ChargennummerA0413880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number104980250,104981000,104985000
Name des Produkts
L(+)-Arabinose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >