Learn More
Thermo Scientific™ Kinase-Puffer R (5X)
Kinase buffer that has been specially optimized for use with the Class I & II PI3 kinases.
Marke: Thermo Scientific™ PV5101
Beschreibung
Kinase buffer that has been specially optimized for use with the Class I & II PI3 kinases.
Spezifikation
5X | |
4 mL | |
Biochemische ADP-Akkumulation | |
PIK3CG, PIK3C2A, PIK3C2B, PIK3CD/PIK3R1, PIK3CA/PIK3R1 |
Pharma und Biopharma, Proteinbiologie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Bleiidentifizierung und -validierung, Kinase-Biologie, biochemische Kinase-Assays, Lanthascreen™ Kinaseaktivität-Assays, Adapta™ Universal Kinase-Assays, Enzym und | |
5x Kinase-Puffer R kann gefroren oder bei Raumtemperatur geliefert werden. Er sollte bei Raumtemperatur (20 bis 30 °C) gelagert werden. | |
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis | |
Flüssig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2379201E | Analysenzertifikat | 10/03/2025 | PV5101 |
2379201E (1) | Analysenzertifikat | 05/03/2025 | PV5101 |
2379201D | Analysenzertifikat | 05/04/2024 | PV5101 |
2379201C | Analysenzertifikat | 13/09/2023 | PV5101 |
2379201B | Analysenzertifikat | 22/04/2023 | PV5101 |