Learn More
Thermo Scientific™ Pyrophopatase, anorganisch (0,1 U/μl)
Katalysieren Sie die Hydrolyse von anorganischem Pyrophosphat zu zwei Orthophosphaten.
Marke:  Thermo Scientific™ EF0221
69.05 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
73.13 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10735471
  • 103.00 CHF / 10 Einheiten
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Pyrophosphatase, Inorganisch katalysiert die Hydrolyse von anorganischem Pyrophosphat in zwei Orthophosphate (siehe Abbildung 1 in unterstützenden Daten). Das Enzym erfordert ein zweiwertiges Metallkation mit Mg2+, welche die höchste Aktivität überträgt.
Besondere Eigenschaften
  • Aktiv in Thermo Scientific Puffern für DNA-Polymerasen, RNA-Polymerasen und reverse Transkriptasen 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 U/μl
Aufbewahrungspuffer (Verdünnungspuffer)
Pyrophosphatase
Pyrophosphatase
10 E
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2817709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEF0221
Chargennummer2790350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEF0221
Chargennummer2844411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEF0221
Chargennummer2849344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEF0221
Chargennummer2849471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEF0221
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pyrophopatase, anorganisch (0,1 U/μl) > 0,1 μ/μl, 10 U