Learn More
Thermo Scientific™ Agarase (0,5 U/μl)
Verdaut insbesondere den Agarose-Polysaccharidkern, wodurch eine sanfte und dennoch effiziente Rückgewinnung von DNA- bzw. RNA-Fragmenten aus Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt ermöglicht wird.
Marke: Thermo Scientific™ EO0461
119.28 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
159.60 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Agarase verdaut den Polysaccharidkern der Agarose spezifisch in Neoagaro-Oligosaccharide. Agarase ermöglicht eine sanfte und dennoch effiziente Rückgewinnung von DNA- bzw. RNA-Fragmenten aus Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt. Die rückgewonnenen Nukleinsäuren können direkt zur Verstärkung, zum Klonen, zur Sequenzierung usw. verwendet werden.
Highlights
- Sanft gewinnt intakte DNA und RNA zurück
- Hohe Rückgewinnungsausbeute -> Rückgewinnung von 90 % der Ausgangs-DNA nach Extraktion
- Ideal für lange (> 30 kb) und kurze (< 100 bp) DNA-Fragmente
- Aktiv in TAE- und TBE-Elektrophoresepuffern
Spezifikation
0,5 U/μl | |
Elektrophoresepuffer | |
Agarose |
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse Transkriptase-PCR (RT-PCR), PCR, Klonierung, cDNA-Bibliothekserstellung, Sequenzierung, In-vitro-Transkription, Nuklease-Schutz-Assays, Nukleinsäure-Etikettierung | |
100 U |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30