Learn More
Thermo Scientific™ Alkalische Phosphatase-Puffer 1 (5x)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ J62907.AK
76.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Rezeptur: 200 mM Tris, 200 mM NaCl und 40 mM Magnesiumchlorid bei pH 9.5
Spezifikation
200 mM Tris, 200 mM NaCl und 40 mM Magnesiumchlorid bei pH 9,5 | |
250 mL | |
Flüssig |
Kühl lagern | |
Alkalische-Phosphatase-Puffer-1 (5x) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28K544 | Analysenzertifikat | 06/03/2024 | J62907.AE,J62907.AK |
Y22J532 | Analysenzertifikat | 01/01/2024 | J62907.AE,J62907.AK |
Y22J531 | Analysenzertifikat | 01/01/2024 | J62907.AE,J62907.AK |
S02I714 | Analysenzertifikat | 26/05/2022 | |
R12I731 | Analysenzertifikat | 26/05/2022 |
Nur für Forschungszwecke