Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Aldrich FT-NMR-Bibliothek mit Spectral Viewer auf CD-ROM
Ermöglicht die Verarbeitung von Spektren mit Zoom, Spitzenintegration und Spitzenmarkierung. Die Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Aldrich FT-NMR Library mit Spectral Viewer auf CD-ROM ist ein elektronisches Buch, das hochauflösende MHz 1H und 75 MHz 13C-Spektren, integrale, chemische Strukturen und technische Daten für über 11,800 Verbindungen enthält.
Marke: Bel-Art™ 66000-0107
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eine Zusatzbibliothek, die Spektren für 3,500 zusätzliche Verbindungen enthält, die nicht in der ursprünglichen gedruckten Version enthalten sind, ist ebenfalls verfügbar
- Bestellen Sie sowohl die Standard- als auch die Zusatzbibliothek für den Zugriff auf Spektren für über 15,000 Verbindungen
- Mehrere Suchmethoden: Textsuche nach Chemikalienname, Aldrich Katalognummer, CAS-Nummer, Molekularformel, erweiterte Datenfeldsuche nach chemischen Kategorien und physikalischen Eigenschaften, wie Siedepunkt, Schmelzpunkt, Dichte, Flammpunkt, Molekulargewicht und Brechungsindex
- Mindestsystemanforderungen: Windows-Plattform, CD-ROM-Laufwerk, 600 MB-Festplattenspeicher
Spezifikation
Datenbank für 1,1800 Verbindungen | |
FT-NMR-Bibliothek mit Spectral Viewer auf CD-ROM |