Learn More
JZP 361, >99%, Tocris Bioscience™
Potent and selective reversible MAGL inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience 5851/10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30000795
  • 111.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Potent and selective reversible MAGL inhibitor (IC50 = 46 nM). Exhibits 35-fold and 150-fold higher selectivity over human FAAH and ABHD6, respectively (IC50 values are 1.79 and 7.24 μM, respectively). Displays affinity for H1 receptors (pA2 = 6.81). Exhibits no activity at cannabinoid receptors at 10 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
[4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl](1H-1,2,4-
>99%
C22H20ClN5O
4-8-chloro-5,6-dihydro-11h-benzo 5,6 cyclohepta 1,2-b pyridin-11-ylidene-1-piperidinyl 1h-1,2,4-triazol-1-yl methanone
GAVZCGTYRWKKDV-UHFFFAOYSA-N
[4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl]-(1,2,4-triazol-1-yl)methanone
102596130
1680193-80-9
C22H20ClN5O
10 mg
Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
C1CC2=C(C=CC(=C2)Cl)C(=C3CCN(CC3)C(=O)N4C=NC=N4)C5=C1C=CC=N5
405.886
405.88
Name des Produkts
JZP 361, >99%, Tocris Bioscience™ > 10mg