Learn More
JZP 361, >99%, Tocris Bioscience™
Potent and selective reversible MAGL inhibitor
111.00 CHF - 413.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl](1H-1,2,4-
CAS 1680193-80-9
Hinweise zur Reinheitsqualität >99%
Strukturformel C22H20ClN5O
Löslichkeitsinformationen Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30000795
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience
5851/10
10 mg
111.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30000842
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience
5851/50
50 mg
413.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potent and selective reversible MAGL inhibitor (IC50 = 46 nM). Exhibits 35-fold and 150-fold higher selectivity over human FAAH and ABHD6, respectively (IC50 values are 1.79 and 7.24 μM, respectively). Displays affinity for H1 receptors (pA2 = 6.81). Exhibits no activity at cannabinoid receptors at 10 μM.
Spezifikation
Spezifikation
[4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl](1H-1,2,4-
>99%
Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
1680193-80-9
C22H20ClN5O
405.88
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Store at 4deg;C
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JZP 361, >99%, Tocris Bioscience™