Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III Platinum™ einstufiges qRT-PCR-Kit
Kombiniert die derzeit leistungsstärksten Technologien für reverse Transkriptase und DNA-Polymerase, um eine präzise und genaue Genexpressionsanalyse in einem praktischen einstufigen Verfahren zu ermöglichen.
1100.00 CHF - 4660.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Primer-Sonde
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: 100 μl Superscript III/PlatinumTaq Gemisch; 2 x 1.25 ml 2X-Reaktionsgemisch; 1 ml Magnesiumsulfat (50 mm); 100 μl ROX-Referenzfarbstoff (25 μm)
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10442882
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
11732020
100 Reaktionen
1100.00 CHF
100 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10104912
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
11732088
500 Reaktionen
4660.00 CHF
500 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit bietet eine empfindliche, spezifische Detektion mit fluorogenischen Primern und Sonden, während das SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit die Einfachheit und Anwenderfreundlichkeit der SYBR™ Green I-Detektion bietet.
  • SuperScript™ III RT für cDNA-Synthese bei höheren Temperaturen für mehr Erfolg bei schwierigen RNA-Sekundärstrukturen
  • Platinum™ Taq DNA-Polymerase mit Heißstart-Technologie für mehr Spezifität
  • Fluorogene Primer oder dual markierte fluorgene Sonden von LUX™ für herausragende Nachweisleistung
  • Farbstoff Grün I von SYBR™ für einen einfache und praktische Nachweise
  • Geprüfte Leistung auf mehreren Echtzeit-Instrumentenplattformen, einschließlich rotorbasierten Systemen
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Primer-Sonde
Taq DNA-Polymerase
7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
Einstufiges qRT-PCR-Kit
Genexpression, Pathogennachweis, Virusnachweis
1-Schritt-RT-qPCR
Standard
Platinum™, SuperScript™
Trockeneis
RNA
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperScript™ III Platinum™ einstufiges qRT-PCR-Kit