Learn More
Invitrogen™ Countess™ Zellzählungs-Kammerobjektträger
Entwickelt für die Verwendung mit Countess Automatischer Zellzähler
Marke: Invitrogen™ C10313
4080.00 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes:
Objektträger und20 x 1 ml-Fläschchen mit Trypanblau (0.4 %)
Beschreibung
Countess Cell Counting Chamber Slides are designed exclusively for automated cell counting on the Countess Automated Cell Counter. These individually packaged slides feature two enclosed chambers and are disposable, offering convenience when performing cell culture. The Countess family of automated cell counters employs the widely used trypan blue staining method for cell counting to identify dead cells and measure cellular viability using brightfield.
- Vorsterilisiert und einzeln verpackt
- Verfügt über zwei getrennte, geschlossene Kammern (75 × 25 × 1,8 mm; Kammertiefe = 100 μm), mit denen eine Probe doppelt oder zwei verschiedene Proben gezählt werden können
- Die Zellzählung erfolgt zentral in der Zählkammer
- Probenladevolumen: 10 μl
Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung
Spezifikation
Countess Kammer-Objektträger | |
Countess™ automatischer Zellzähler | |
2 Chambers/Slide | |
75 x 25 x 1,8 mm; Kammertiefe = 100 μm | |
1250 Objektträger |
Countess | |
10 μL/Chamber | |
100 μm (Chamber) | |
Inhalt: 25 Kartons mit 50 Countess™ Cell Counting Chamber Slides (1.250 Objektträger) und 1 Flasche Trypanblau Färbemittel (je 100 ml). Jeder Objektträger enthält zwei Zellzählkammern (75 mm × 25 mm × 1,8 mm; Kammertiefe = 100 μm). Zur Verwendung bei Raumtemperatur unter normalen Laborbedingungen. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Countess Cell Counting Chamber Slides
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 3,3-[(3,3-dimethyl[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic