Learn More
Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) Einweg-Extraktionssäulen
Definieren und Kontrollieren kritischer Parameter für die Oberflächenchemie, um durchgehend gute Effizienz zu gewährleisten. Avantor BAKERBOND spe Octadecyl (C18) Disposable Extraction Columns wurden mit Standardgeometrien entwickelt und sind so mit den gängigsten automatisierten Liquid-Handling-Systemen zur Extraktion nichtionischer, nichtpolarer bis mittelmäßig polarer Analyte kompatibel..
Marke:  Avantor™ 7020-06
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10361371
  • 318.00 CHF / 30 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Ultraclean-Polypropylen
  • Rückgewinnung bei der Extraktion von Analyten mit schwacher Hydrophobizität
  • Konsistente Bindungschemie
  • Breites Spektrum an Formaten
Spezifikation
Spezifikation
17,2%
Material: Polypropylen
Nichtionische, nichtpolare bis mäßig polare Analyte
C18, Octadecyl
Ja
6 ml
500 mg
BAKER SPE-12 G Column Processor Complete (6998-00) oder BAKER SPE-24 G Column Processor Complete (7208)
Säule für die Festphasenextraktion
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) Einweg-Extraktionssäulen > Säulenkapazität: 6 ml; Sorbens-Gewicht: 500 mg;30/Karton