Learn More
Novus Biologicals™ ImmPACT (TM) SG HRP Substrate
Marke: Novus Biologicals™ SK-4705-NB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Sections stained with either substrate can also be viewed by darkfield or electron microscopy. Vector(R) SG and ImmPACT(TM) SG substrates can be used for both manual and automated staining methods. Stained sections can be dehydrated, cleared, and permanently mounted. This product consists of 120 mL of diluent and concentrated stock solutions of ImmPACT(TM) SG reagents in convenient dropper bottles. This substrate formulation can be used on nylon or PVDF membranes but is not recommended for use on nitrocellulose membranes. Working solutions are stable for up to 14 days at 4°C. | |
120 mL | |
SG HRP Substrate | |
Store at 4°C in the dark. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ ImmPACT (TM) SG HRP Substrate > 120 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur