Learn More
uvex 95798 Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 Sport
Marke:  uvex 9579842
14.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17218981
  • 21.50 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 17-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vollständige Stoßdämpfung am Fuß
  • Sehr atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Material
  • Stoßdämpfungszonen unterstützen natürliche Fußbewegungen
  • Hautverträglichkeit und angenehme Oberflächenstruktur
  • Unterstützt das Fußgewölbe
  • Artikel Nr. 9579.8
  • Größen: 35 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Microvelour
Nr.
Standardbreite
Nein
Uvex 1 Sport
42
Unisex
Ja
Insoles
Name des Produkts
uvex 95798 Insole For Uvex 1 Sport - Width 11 > Uvex 1 Sport, 95798 Innensohle, Breite: 11, Größe: 42