Learn More
Invitrogen™ DQ™ Red BSA - Special Packaging
Hydrolyse des Substrats ergibt hell fluoreszierendes Produkt
Marke: Invitrogen™ D12051
864.88 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1027.64 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
DQ Red BSA ist ein fluorogenes Substrat für Proteasen. Ein starker Fluoreszenz-Löscheffekt wird beobachtet, wenn Proteine stark mit BODIPY-Farbstoffen markiert sind. Nach der Hydrolyse des DQ Red BSA zu einzelnen, farbstoffmarkierten Peptiden durch Proteasen wird dieses Quenching gelöst, wodurch hell fluoreszierende Produkte entstehen.
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Protease/Peptidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Fest | |
5 × 1 mg | |
Protein-basiertes Substrat |
Fluoreszent | |
DQ™ | |
Protease-Substrat | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen